DWK213525709
Duran® Funnel Ribbed
Synonim(y):
213525709
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213525709
śr. lejka
150 mm
Zastosowanie
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
Cechy i korzyści
Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using round filter paper; Fired-on,
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)