DWK213014104
Duran® Evaporating Dish
cylinder capacity 90 mL
Synonim(y):
213014104
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opis
With Spout, Without Inscription Area
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213014104
Pojemność cylindra
90 mL
Zastosowanie
Tace wyparne służą do odparowywania nadmiaru wody - lub innego rozpuszczalnika - w celu pozostawienia stężonego roztworu lub rozpuszczonej w nim substancji.
Cechy i korzyści
- Wylewka do czystego nalewania
- Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
- Wypalana, bardzo trwała biała ceramika
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)