DWK211882406
Duran® Bottles, Reagent, Wide Neck
amber bottle (reagent)
Synonim(y):
211882406
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
amber bottle (reagent)
flat head glass cap (stopper)
wide-neck
Połączenie
Joints ST/NS neck (NS 29/22)
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 211882406
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Klasyczne butelki z korkiem na odczynniki są formowane z bursztynowego szkła borokrzemowego 1295 3.3 typu 1 i nadają się do przechowywania płynnych i stałych chemikaliów i odczynników. Butelki mają szeroką stożkową szyjkę ze szlifem i są zgodne z normą ISO 4796-2. Szersza szyjka jest wygodniejsza do przenoszenia proszków. Szklany korek zapewnia doskonałe uszczelnienie, które chroni zawartość przed parowaniem, utlenianiem i zanieczyszczeniem. Butelki posiadają kod Retrace Code umożliwiający śledzenie partii produkcyjnych oraz pole do znakowania wykonane trwałą białą emalią. Bursztynowe szkło zapewnia ochronę wrażliwej na światło zawartości przed skutkami fotodegradacji. Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym spełnia międzynarodowe standardy USP/EP i trwa przez cały okres użytkowania butelki.
Zastosowanie
Przygotowanie materiałów światłoczułych, przechowywanie materiałów światłoczułych, transport i wysyłka materiałów światłoczułych, autoklawowanie pożywek i odczynników, naczynie hodowlane, Boro 3.12
Cechy i korzyści
Zgodność z USP 660 i USP 671 (transmisja spektralna)
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)