DWK211841706
Duran® Bottles, Reagent, Wide Neck
clear bottle (reagent)
Synonim(y):
211841706
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
clear bottle (reagent)
wide-neck
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 211841706
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Klasyczne butelki z korkiem na odczynniki są formowane ze szkła borokrzemianowego DURAN® 3.3 typu 1 i nadają się do przechowywania ciekłych i stałych substancji chemicznych i odczynników. Butelki mają szeroką stożkową szyjkę ze szlifem i są zgodne z normą ISO 4796-2. Szersza szyjka jest wygodniejsza do przenoszenia proszków. Szklany korek zapewnia doskonałe uszczelnienie, które chroni zawartość przed parowaniem, utlenianiem i zanieczyszczeniem. Butelki posiadają kod Retrace Code umożliwiający śledzenie partii produkcyjnych oraz pole do znakowania wykonane trwałą białą emalią.
Zastosowanie
Autoklawowanie pożywek i odczynników, przygotowanie pożywek i odczynników, pobieranie próbek, naczynie do hodowli, przechowywanie pożywek i odczynników, transport i wysyłka, zbiornik do przenoszenia płynów, Boro 3.3
Cechy i korzyści
- Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3
- Łatwy dostęp do zawartości butelki dzięki szerokiej średnicy szyjki butelki
- Szkło borokrzemowe DURAN® 3.3. DURAN® jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01>, i spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A
- Wszystkie elementy ze szkła borokrzemianowego, dzięki czemu nadaje się do przechowywania agresywnych materiałów
- Szczelne zamknięcie dzięki standardowemu stożkowemu złączu ze szlifowanego szkła
- Wypalany, bardzo trwały biały nadruk ceramiczny
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)