Kluczowe dokumenty
DWK209545
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 33 mm × 69 mm, 28-410
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
opakowanie
pkg of 72 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 209545
średnica butelki × wys.
33 mm × 69 mm
pojemność
30 mL
Cechy i korzyści
Superior double seal closure for leak resistance
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)