Key Documents
DWK209163
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 8 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 25 mm × 43 mm, 20-410
Synonim(y):
209163
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
opakowanie
pkg of 72 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 209163
średnica butelki × wys.
25 mm × 43 mm
pojemność
8 mL
Cechy i korzyści
Superior double seal closure for leak resistance
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)