Kluczowe dokumenty
DWK209045
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 32 mm × 69 mm, 20-410
Synonim(y):
209045
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
opakowanie
pkg of 72 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 209045
średnica butelki × wys.
32 mm × 69 mm
pojemność
30 mL
Cechy i korzyści
Doskonałe podwójne zamknięcie zapewnia odporność na przecieki
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)