DWK209044
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 15 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 25 mm × 56 mm, 20-410
Synonim(y):
209044
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
opakowanie
pkg of 72 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 209044
średnica butelki × wys.
25 mm × 56 mm
pojemność
15 mL
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Superior double seal closure for leak resistance
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)