Merck
DWK14396-250
KIMBLE® KIMAX® Media bottle
without cap, round transparent borosilicate glass, bottle capacity (250 mL), non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
round transparent borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 14396-250
pojemność butelki
(250 mL)
dopasowywanie
GL 45 neck
GL 45
Opis ogólny
Butelki na pożywki GL 45 są idealne do ogólnych zastosowań laboratoryjnych, w tym do mieszania, przechowywania lub transportu pożywek, chemikaliów lub rozpuszczalników.
  • Ulepszona podziałka i miejsce znakowania wykonane z odpornej chemicznie białej emalii
  • Otwór o średnicy wewnętrznej 30 mm
  • Autoklawowalne
  • Dostarczane bez zakrętek lub z zakrętkami bez wkładki z gwintem GL 45
  • Wymienny, przezroczysty (naturalny), niekapiący pierścień z polipropylenu jest dołączony do każdej butelki
  • Wykonane z 33-warstwowego szkła borokrzemianowego o niskiej ekstrakcji, zgodnego z wymogami USP typu I i ASTM E438, typ I, klasa A
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)