About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
clear vial (Silanized, with Marking Patch)
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 11-5200-S
śr. × wys.
12 mm × 32 mm
rozmiar korka
11 mm
pojemność
2.0 mL
Zastosowanie
Chromatografia
Cechy i korzyści
- Podwójne wykończenie pierścienia dla dodatkowej wydajności zamknięcia.
- Zatwierdzone dla LC i GC.
- Tam, gdzie zaznaczono, certyfikowane opakowanie klasy 10 000 do pomieszczeń czystych zwiększa integralność danych.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK11-5200-S-100EA |