BR90617
BRAND® glass beaker with spout, tall form
volume 50 mL, with graduation
Synonim(y):
Beakers, Glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
with graduation
producent / nazwa handlowa
BRAND 90617
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zlewka szklana 1191 z dziobkiem, wysoka, wykonana jest z wysokiej jakości szkła Boro 3.3, zapewniającego trwałość i niezawodność w warunkach laboratoryjnych. Zlewka jest zgodna z normą DIN EN ISO 3819 i posiada wyraźną podziałkę zapewniającą dokładny pomiar cieczy. Wysoka konstrukcja zapewnia zwiększoną pojemność, a zintegrowany dziobek ułatwia nalewanie, minimalizując rozlanie i zwiększając precyzję podczas przenoszenia cieczy.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR90617-10EA | 4061831861556 |