Kluczowe dokumenty
DIONEKIT
DioneKit
Synonim(y):
Microenvironment mapping technology, Photoinduced proximity labeling kit, Protein-protein interaction elucidation technology, Small molecule-photocatalyst conjugate labeling
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zestaw Dione MicroMap zapewnia metodę identyfikacji wewnątrzkomórkowych celów małych cząsteczek poprzez fotokatalityczne znakowanie zbliżeniowe. Zestaw zawiera katalizator, który może być sprzężony z kwasem na prawie każdym małocząsteczkowym ligandzie. Późniejszy koniugat ligand-Iryd może być wykorzystany do przeprowadzenia wielu eksperymentów identyfikacji celu. Poniższy zestaw zapewnia wystarczającą ilość Ir-katalizatora do syntezy 20 μMoli koniugatu iryd-ligand i wystarczającą ilość Diazirine-PEG3-Biotin do przeprowadzenia 10 eksperymentów proteomicznych.
Zestaw zapewnia krok po kroku procedurę sprzęgania wybranego ligandu z fotokatalizatorem, który lokalizuje sieciowanie za pośrednictwem światła do celu ligandu. Koniugat ligand-iryd może być następnie inkubowany z żywymi komórkami wraz z biotynylowanym odczynnikiem diazirynowym. Analogicznie do satelity, fotokatalizator lokalizuje wytwarzanie karbenu z diaziryny tylko w bezpośrednim sąsiedztwie, a tym samym kowalencyjnie modyfikuje docelowe białko w sposób katalityczny, wzmacniając sygnał do dalszej analizy.
Aby połączyć się z aminą na małej cząsteczce (zamiast kwasu), dostępny jest zestaw Hyas.
Fotoreaktory dostępne w handlu:
Zestaw zapewnia krok po kroku procedurę sprzęgania wybranego ligandu z fotokatalizatorem, który lokalizuje sieciowanie za pośrednictwem światła do celu ligandu. Koniugat ligand-iryd może być następnie inkubowany z żywymi komórkami wraz z biotynylowanym odczynnikiem diazirynowym. Analogicznie do satelity, fotokatalizator lokalizuje wytwarzanie karbenu z diaziryny tylko w bezpośrednim sąsiedztwie, a tym samym kowalencyjnie modyfikuje docelowe białko w sposób katalityczny, wzmacniając sygnał do dalszej analizy.
Aby połączyć się z aminą na małej cząsteczce (zamiast kwasu), dostępny jest zestaw Hyas.
Fotoreaktory dostępne w handlu:
- Penn PhD Photoreactor M2 (Z744035)
- Źródło światła Penn PhD Photoreactor M2 365nm (Z744031)
- LightOX PhotoReact 365 (Z744061)
Przeczytaj więcej o: - identyfikacji celu za pomocą HyasKit i DioneKit w naszym Technology Spotlight
- Fotokataliza małych cząsteczek umożliwia identyfikację celów leków poprzez transfer energii
Zastosowanie
Zbliżeniowe znakowanie białek, interakcje białko-białko, znakowanie metodą powinowactwa fotograficznego, proteomika
Działania biochem./fizjol.
Zestaw komponentów zapakowanych w pojedyncze fiolki, umożliwiający fotoindukowane znakowanie zbliżeniowe. Zestaw zawiera katalizator Ir, który łączy się z kwasem na małej cząsteczce ligandu. Zestaw zawiera katalizator Ir i biotyną Diazirine PEG3 do przeprowadzenia 10 eksperymentów proteomicznych. Aby połączyć się z aminą na małej cząsteczce, dostępny jest zestaw Dione.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)