Kluczowe dokumenty
D9272
N-(2,6-Diisopropylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid
≥98%
Synonim(y):
N-[2-[[2,6-Bis(1-methylethyl)phenyl]amino]-2-oxoethyl]-N-(carboxymethyl)glycine, DISIDA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥98%
Formularz
powder
ciąg SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O5/c1-11(2)13-6-5-7-14(12(3)4)18(13)19-15(21)8-20(9-16(22)23)10-17(24)25/h5-7,11-12H,8-10H2,1-4H3,(H,19,21)(H,22,23)(H,24,25)
Klucz InChI
UDUSOMRJOPCWHT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Zaangażowany w badania farmakologiczne jako ligand do identyfikacji struktur molekularnych dla zaawansowanego czerniaka
Reagent zaangażowany w:
Reagent zaangażowany w:
- Syntezie pochodnych kwasu N-(2,6-diizopropyloacetanilido)-iminodioctowego i znakowaniu do badań możliwych środków obrazowania wątroby i dróg żółciowych.
- Przygotowanie znakowanych radiofarmaceutyków przy użyciu żywicy borohydrydowej
- Ocena radiofarmaceutyku do cholecystygrafii
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?