Kluczowe dokumenty
D161292
2-Amino-6-methylheptane
99%
Synonim(y):
1,5-Dimethylhexylamine, 6-Methyl-2-heptylamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
tw
154-156 °C (lit.)
gęstość
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCCC(C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3
Klucz InChI
QNIVIMYXGGFTAK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- A building block for the synthesis of n-type photoconductor, N,N′-bis(1,5-dimethylhexyl)-3,4:9,10-perylenebis (dicarbox-imide) (PDHEP).
- A reagent in the synthesis of substituted pyrrolidones by reductive amination of levulinic acid using supported platinum catalyst.
- A nucleophilic amine in the synthesis of unsymmetrical sulfamide by reacting with sulfamic acid salts and triphenylphosphine ditriflate.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?