Kluczowe dokumenty
D120804
Xanthurenic acid
96%
Synonim(y):
4,8-Dihydroxyquinaldic acid, 4,8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
powder
mp
297-298 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(O)c2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO4/c12-7-3-1-2-5-8(13)4-6(10(14)15)11-9(5)7/h1-4,12H,(H,11,13)(H,14,15)
Klucz InChI
FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Silica-gel functionalized xanthurenic acid (4, 8-dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid) as an adsorbent for metal ions.
- N, N′-bis-((8-hydroxy-7-quinolinyl)methyl)-1,10-diaza-18-crown-6 ethers as fluorescent sensors of magnesium in living cells via one-pot Mannich reaction.
- Poly-xanthurenic acid (poly-Xa) for biosensing applications.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?