Merck
78823
Supelco
Xanthurenic acid
analytical standard
Synonim(y):
4,8-Dihydroxyquinaldic acid, 4,8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.17
Beilstein:
185954
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
297-298 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
clinical
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(O)c2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO4/c12-7-3-1-2-5-8(13)4-6(10(14)15)11-9(5)7/h1-4,12H,(H,11,13)(H,14,15)
Klucz InChI
FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)