Kluczowe dokumenty
CLS982016XX
Pyrex® culture tubes, rimless
capacity 20 mL
Synonim(y):
Corning® 9820
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Materiały
round bottom tube
opakowanie
case of 576
pack of 72
producent / nazwa handlowa
Corning 9820-16XX
śr. zewn. × dł.
16 mm × 150 mm
pojemność
20 mL
Opis ogólny
  • Probówki do hodowli Pyrex® są wykonane ze szkła borokrzemowego o niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej.
  • Konstrukcja bez obręczy zapewnia większą wygodę podczas zatykania i przechowywania na stojaku.
  • Polerowane ogniowo końce zapewniają gładkie wykończenie.
  • Jednolita grubość ścianek i dna zapewnia maksymalny transfer ciepła i odporność chemiczną.
  • Trzy największe rozmiary nie posiadają żadnych oznaczeń.
Offers convenience in plugging and storing. Wall and bottom are of uniform thickness. End is fire-polished. Three largest sizes have no marking spots.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS982016XX-72EA
CLS982016XX-576EA4061831705881