Kluczowe dokumenty
CLS765022
Pyrex® hollow stopper
stopper joint: 22
Synonim(y):
stopery, szklane korki, szklany korek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: stopper22
producent / nazwa handlowa
Corning 7650-22
Opis ogólny
Lekka, baryłkowata głowica ułatwia obracanie do wewnątrz i na zewnątrz.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)