CLS763013
Pyrex® PTFE key-hole stopper, color-coded
orange, stopper size 13
Synonim(y):
stopery, zatyczka kolby, zatyczki do kolb
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
rozmiar zatyczki
13
producent / nazwa handlowa
Corning 7630-13
kolor
orange
Opis ogólny
Te odporne chemicznie zatyczki Pyrex są wykonane z PTFE i są zgodne z wymiarami zatyczek. Oznaczone kolorami klucze znacznie przyspieszają i ułatwiają sortowanie i wybór właściwego rozmiaru. Korki te mogą być używane zamiast konwencjonalnych korków do kolb szklanych
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)