BR144388
BRAND® stopper
red rubber, H 25 mm, top diam. 22 mm
Synonim(y):
Stoppers
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
red rubber
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 144388
Wysokość
25 mm
średnica dna
17 mm
śr. górna
22 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zatyczka 1191 jest wykonana z naturalnej gumy (NR) i jest dostępna w żywym czerwonym kolorze. Korek ten stanowi skuteczne rozwiązanie uszczelniające do różnych zastosowań laboratoryjnych.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)