BR144340
BRAND® stopper
silicone, H 30 mm, top diam. 27 mm
Synonim(y):
Stoppers
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
silicone
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 144340
Wysokość
30 mm
średnica dna
21 mm
śr. górna
27 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zatyczka 1191 jest wykonana z silikonu w kolorze naturalnym (SI), zapewniając niezawodne rozwiązanie uszczelniające do różnych zastosowań laboratoryjnych.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR144340-10EA | 4061831864212 |