Kluczowe dokumenty
CLS72685
Pyrex® solid glass beads
5mm packing beads, 4/cs
Synonim(y):
szklane koraliki do pakowania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
opis
Diam. tol. ± 0.75 mm
opakowanie
pack of 1
case of 4
producent / nazwa handlowa
Corning 7268-5
śr. zewn.
5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kulki 1550 są przydatne jako kamienie do gotowania, kulki do mieszania i jako wypełnienie kolumn destylacyjnych. Kulki są pakowane w butelki o wadze 0,45 kg (1 funt) (każda butelka to jedno opakowanie), których objętość wynosi około 360 cm3 lub 22 cale sześcienne.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)