CLS72683
Pyrex® solid glass beads
3mm packing beads, 4/cs
Synonim(y):
Wskaźnik przepływu, szklane koraliki do pakowania
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
opis
Diam. tol. ± 0.75 mm
opakowanie
pack of 1
case of 4
producent / nazwa handlowa
Corning 7268-3
śr. zewn.
3 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS72683-4LB | 4061831710823 |
CLS72683-1LB | 4061831710816 |