Key Documents
CLS71037
Pyrex® volumetric pipette, to contain, to deliver, Class A
green, volume 7 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonim(y):
Corning® 7103
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
case of 6 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7103-7
zakres pomiaru objętości
7 mL, accuracy: 0.01 mL
Długość
420 mm
pojemność
7 mL
kolor
green
Opis ogólny
  • Pyrex® volumetric pipettes offer high precision measurement of liquids.
  • Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
  • Color-coded with colored graduations for easy identification.
  • Calibration lines enameled onto the glass to ensure volume accuracy.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)