CLS71033
Pyrex® volumetric pipette, to contain, to deliver, Class A
black, volume 3 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonim(y):
Corning® 7103
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
case of 6 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7103-3
zakres pomiaru objętości
3 mL, accuracy: 0.01 mL
Długość
356 mm
pojemność
3 mL
kolor
black
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Pipety wolumetryczne Pyrex® zapewniają wysoką precyzję pomiaru cieczy.
- Skalibrowane zgodnie ze specyfikacją "To Contain" (dolna linia) i "To Deliver" (górna linia) dla klasy A.
- Kolorowe podziałki ułatwiają identyfikację.
- Linie kalibracyjne naniesione na szkło w celu zapewnienia dokładności pomiaru objętości.
Kalibracja "To Contain" (dolna linia) i "To Deliver" (górna linia) zgodnie ze specyfikacjami dla klasy A.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS71033-6EA | 4061831675641 |