Kluczowe dokumenty
CLS710220
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
yellow, volume 20.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonim(y):
Corning® 7102
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
Właściwości
graduation
producent / nazwa handlowa
Corning 7102-20
zakres pomiaru objętości
20.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Długość
460 mm
pojemność
20.0 mL
kolor
yellow
Opis ogólny
Have larger tip openings for faster delivery.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)