CLS708610
Pyrex® serological pipettes, reusable, color-coded, for cotton plugging
volume 10.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonim(y):
Corning® 7086
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
subdivision 0.1 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 7086-10
zakres pomiaru objętości
10.0 mL, accuracy: 0.06 mL
śr. zewn. × dł.
10 mm × 350 mm
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The uniform top-end openings permit performing of plugs and allow precise control of liquid column. Color-coded by size for easy identification and sorting. Colored graduations are enameled onto the glass. The two rings indicate the pipet is calibrated "To Deliver" its total capacity when the last drop is blown out.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)