CLS70852C
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 2.0 mL, accuracy: 0.02 mL, subdivision, 0.01 mL
Synonim(y):
Corning® 7085
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
subdivision 0.01 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 7085-2C
zakres pomiaru objętości
2.0 mL, accuracy: 0.02 mL
śr. zewn. × dł.
7 mm × 350 mm
pojemność
2.0 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These pipettes are color coded by size for easy identification and sorting. Colored graduations are enameled onto the glass. These "to deliver" pipettes must be blown out to obtain total rated capacity.
Inne uwagi
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)