CLS7078D1
Pyrex® serological pipettes, disposable, flip-top canister pack, sterile
volume 1.0 mL
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
sterylność
sterile
Właściwości
subdivision 0.01 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 7078D-1
zakres pomiaru objętości
1.0 mL
pojemność
1 mL
Opis ogólny
Te sterylne jednorazowe pipety serologiczne Pyrex są skalibrowane "do podawania" (TD) z wydmuchiwaniem. Są one zapakowane w pojemnik z klapką, który umożliwia przechowywanie pipet w stojaku. Pojemniki na pipety są zapakowane w polietylenowe torebki zapewniające sterylność.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)