Kluczowe dokumenty
CLS7078D5
Pyrex® serological pipettes, disposable, flip-top canister pack, sterile
volume 5.0 mL
Synonim(y):
pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
opakowanie
pack of 25 ea
case of 400 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7078D-5
zakres pomiaru objętości
5.0 mL
pojemność
5.0 mL
Opis ogólny
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are packed in a flip-top canister to keep the pipettes racked. These pipet canisters come sealed in polyethylene bags for sterility.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)