Key Documents
CLS707025
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 25.0 mL, accuracy: 0.05 mL
Synonim(y):
Corning® 7070
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
subdivision 0.1 mL
opakowanie
pack of 2 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7070-25
zakres pomiaru objętości
25.0 mL, accuracy: 0.05 mL
śr. zewn. × dł.
14 mm × 440 mm
pojemność
25.0 mL
Opis ogólny
Calibrated "to deliver".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.