CLS70702
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonim(y):
Corning® 7070
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
subdivision 0.1 mL
opakowanie
pack of 2 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7070-2
zakres pomiaru objętości
2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
śr. zewn. × dł.
7 mm × 350 mm
pojemność
2.0 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Calibrated "to deliver".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)