CLS6949EBO
Corning® organic chemistry glassware kit
polyethylene kit box only for 19/22 jointed kit
Synonim(y):
Corning® 6949E and 6949K
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Corning 6949E-BO
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestawy wykorzystują szlifowane połączenia szklane i są dostępne w trzech standardowych rozmiarach. Wszystkie są dostarczane w komplecie z winylową obudową, w której komponenty są montowane w piance uretanowej.
Komponenty:
1. Kolumna destylacyjna
2. Zachodni skraplacz
3. Lejek rozdzielający, 125 ml
4. Rurka odpowietrzająca
5. Gumowy uchwyt termometru
6. Adapter termometru
7. Kolba okrągłodenna, 100 mL
8. Kolba okrągłodenna, 250 mL
9. Adapter 3-drożny, 3 szlifowane złącza szklane
10. Kolba okrągłodenna, 50 mL
11. Adapter próżniowy
12. Adapter Claisena
13. Kolba okrągłodenna, 25 mL
14. Korek PYREX
15. Kolba okrągłodenna, 500 mL
Komponenty:
1. Kolumna destylacyjna
2. Zachodni skraplacz
3. Lejek rozdzielający, 125 ml
4. Rurka odpowietrzająca
5. Gumowy uchwyt termometru
6. Adapter termometru
7. Kolba okrągłodenna, 100 mL
8. Kolba okrągłodenna, 250 mL
9. Adapter 3-drożny, 3 szlifowane złącza szklane
10. Kolba okrągłodenna, 50 mL
11. Adapter próżniowy
12. Adapter Claisena
13. Kolba okrągłodenna, 25 mL
14. Korek PYREX
15. Kolba okrągłodenna, 500 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)