Kluczowe dokumenty
CLS69473L
Pyrex® resin reaction kettles
capacity 3,000 mL
Synonim(y):
kolba pyrex, pyrex z pokrywkami, pyrex z pokrywką
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
Materiały
borosilicate glass
wide-mouth
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type lid
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 6947-3L
dostępność
not available in EU
pojemność
3,000 mL
Opis ogólny
Designed for viscous reaction materials. 500 and 1,000 mL kettles have interchangeable covers with four openings (24/40 joints). 2,000, 3,000 and 4,000 mL kettles have three openings with 24/40 joints and one with a 34/45 joint. Flanges of covers and bottoms are finely ground for a tight seal. Order clamp separately.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)