Kluczowe dokumenty
CLS69444L
Pyrex® rectangular chromatography jar
L × W × H 137 mm × 162 mm × 267 mm
Synonim(y):
Corning® 6944
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
klasa czystości
for chromatography
producent / nazwa handlowa
Corning 6944-4L
dł. × szer. × wys.
137 mm × 162 mm × 267 mm
pojemność
3.8 L
Opis ogólny
Ground to the close tolerances needed for tight cover fit. Jar edges are ground flat within 0.25mm. Covers are not supplied. Do not use heat, pressure or vacuum applications.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)