CLS694411L
Pyrex® rectangular chromatography jar
L × W × H 181 mm × 238 mm × 324 mm
Synonim(y):
Corning® 6944
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
klasa czystości
for chromatography
producent / nazwa handlowa
Corning 6944-11L
dł. × szer. × wys.
181 mm × 238 mm × 324 mm
pojemność
11.4 L
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ground to the close tolerances needed for tight cover fit. Jar edges are ground flat within 0.25mm. Covers are not supplied. Do not use heat, pressure or vacuum applications.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)