CLS694227L
Pyrex® cylindrical jar, plain
O.D. × H 305 mm × 457 mm
Synonim(y):
słoik laboratoryjny, słoiki laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Corning 6942-27L
dostępność
not available in EU (Not available in EU countries)
śr. zewn. × wys.
305 mm × 457 mm
pojemność
26.5 L
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS694227L-1EA | 4061825884028 |