Kluczowe dokumenty
CLS6795620D
Corning® hotplate and stirrer with digital display
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug, plate L × W 10 in. × 10 in.
Synonim(y):
mieszadła, mieszadła magnetyczne, mieszadło magnetyczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.72
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 6795-620D
dostępność
not available in EU
Parametry
5-550 °C temp. range
60-1150 rpm speed
płytka dł. × szer.
10 in. × 10 in.
kolor
none
Opis ogólny
  • Digital LED temperature display is adjustable in 5 °C increments and blinks until set temperature is reached
  • Microprocessor maintains consistent and repeatable temperature and stir speed settings.
  • Bright LED HOT TOP icon lights up when top plate temperature is over 60 °C, even when heat control is turned off.
  • Separate temperature sensor provides power cut off if unit overheats
  • Extremely durable and heat resistant Pyroceram glass-ceramic top
  • Small footprint and low profile
  • Meets UL and cUL standards
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)