CLS6220150
Pyrex® powder funnel
Synonim(y):
Corning® 6220
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Corning 6220-150
trzon dł. × śr. zewn.
35 mm × 30 mm
śr. wewn. górnej części
150 mm
Opis ogólny
Short stem.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS6220150-12EA | 4061831702286 |
CLS6220150-1EA | |
CLS6220150-6EA | 4061831675184 |