Key Documents
CLS616075
Pyrex® fluted funnel, long stem
stem L 150 mm
Synonim(y):
Corning® 6160
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
producent / nazwa handlowa
Corning 6160-75
trzon dł.
150 mm
śr. wewn. górnej części
75 mm
Opis ogólny
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)