CLS614075
Pyrex® long stem funnel with beaded edge
Synonim(y):
Corning® 6140
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Corning 6140-75
śr. zewn. trzonu
8 mm
śr. wewn. górnej części
75 mm
Opis ogólny
Kąt stożka 60°. Długość trzpienia wynosi 150 mm.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS614075-12EA | 4061831702101 |