Kluczowe dokumenty
DWK213533803
Duran® Funnel
long stem(s)
Synonim(y):
213533803
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
long stem(s)
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213533803
śr. lejka
70 mm
Zastosowanie
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
Cechy i korzyści
With long stem; Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using a filter paper; Fired-on,
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)