CLS568025
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 25 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5680
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
9
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 5680-25
tol. measuring range
0.03 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)