Kluczowe dokumenty
CLS56601L
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with Pyrex® stopper
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5660
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
long
Połączenie
joint stopper22
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
pack of 1
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5660-1L
tol. measuring range
0.30 mL
pojemność
1,000 mL
Cechy i korzyści
  • Kolby miarowe Pyrex® 1437 z korkami Pyrex® (pojemność 1000 ml) mają wytrawione oznaczenie pojemności w postaci cienkiej linii przechodzącej przez wąski czerwony pasek na przezroczystym szkle, co sprawia, że wypełniacz jest zbędny i zapewnia wysoką czytelność, dokładność i trwałość.
  • Wytrzymałość tych kolb została znacznie zwiększona dzięki maszynowo dmuchanym korpusom, do których uszczelnione są szyjki z ciężkimi rurkami, obrobione do szklanych korków nr 22 Standard Taper.
  • Te kolby miarowe klasy A zostały wyprodukowane zgodnie z tolerancjami klasy A określonymi w normach ASTM E- 694 dla naczyń miarowych, ASTM E-542 dla kalibracji naczyń miarowych i ASTM E-288 dla kolb miarowych. Kalibrowane.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)