CLS5650100
Pyrex® volumetric flask, with screw cap
capacity 100 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5650
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
long
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type phenolic-style
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5650-100
tol. measuring range
0.08 mL
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS5650100-12EA | 4061831701722 |