CLS56421L
Pyrex® volumetric flasks with PE stopper
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5642
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
22
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type Polyethylene stopper
opakowanie
pack of 1
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5642-1L
tol. measuring range
0.30 mL
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
- Kolby miarowe Pyrex® są wyposażone w dmuchane maszynowo korpusy z uszczelnionymi, ciężkimi rurkami.
- Liniowe korki z polietylenu o wysokiej gęstości są wykonane z zamkniętym dnem, aby były zgodne ze standardowymi wymiarami korków stożkowych.
- Ostra trwała linia podziałki i duże białe litery ułatwiają dokładne pomiary objętości.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS56421L-1EA | 4061825883137 |
CLS56421L-6EA | 4061831674927 |