CLS56411L
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Polecane produkty
rozmiar zatyczki
22
Właściwości
class B
opakowanie
case of 1 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 5641-1L
tol. measuring range
0.60 mL
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)