Kluczowe dokumenty
CLS56302
Pyrex® volumetric micro flask, Pyrex® ST stopper
capacity 2 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5630
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
8
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 5630-2
tol. measuring range
0.015 mL
pojemność
2 mL
Opis ogólny
Hexagonal base. Designed in accordance with recommendations of the Committee of Microchemical Apparatus, Analytical Division of ACS, Reference: ASTM 237.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)