CLS56301
Pyrex® volumetric micro flask, Pyrex® ST stopper
capacity 1 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5630
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
8
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 5630-1
tol. measuring range
0.01 mL
pojemność
1 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS56301-12EA | 4061831701142 |
CLS56301-1EA |