Kluczowe dokumenty
CLS5420800
Pyrex® Kjeldahl, round-bottom, long neck flask
capacity 800 mL
Synonim(y):
kolba okrągłodenna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
long
round bottom flask
rozmiar zatyczki
7
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Rubber stopper
opakowanie
case of 18
producent / nazwa handlowa
Corning 5420-800
pojemność
800 mL
rozmiar szyjki
(1)
Opis ogólny
Specjalnie stylizowane kolby mają wyprofilowane szyjki zapewniające dodatkową wytrzymałość i jednolite dopasowanie korka. Grubość ścianki jest kontrolowana, aby zapewnić optymalną równowagę między szokiem termicznym a odpornością chemiczną. Mogą być stosowane w procedurze ASTM E-258. Należy zachować ostrożność, aby dna kolb nie stykały się z elementami grzejnymi. Większość producentów urządzeń Kjeldahla oferuje w tym celu pierścienie zabezpieczające.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)